Merck
HPPCRPKRO
Roche
Kit de purificación de producto de PCR High Pure
sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
usage
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
technique(s)
DNA purification: suitable
General description
El kit de purificación de los productos de la PCR High Pure aíslan con eficacia y comodidad los productos de la PCR de las reacciones de amplificación y purifica los ácidos nucleicos de otras reacciones de modificación. También se recomienda para la purificación del cDNA.
Los ácidos nucleicos se unen a la superficie de la lana de fibra de vidrio en presencia de una sal caotrópica (CHl de guanidina). Esto permite al tubo de filtración High Pure inmovilizar específicamente los ácidos nucleicos (ADN y ARN) mientras carezcan de contaminantes.
Capacidad: En los tubos de filtro High Pure Spin cabe un volumen de muestra de hasta 700 μl.
Volumen: 100 μl
Las muestras típicas contiene:
  • Productos de la amplificación o reacciones de síntesis de cDNA
  • ADN tratado enzimáticamente
  • ADN de cortes de agarosa
  • Disoluciones de ácido nucleico diluido
  • ARN de las reacciones de transcripción
Application
El kit de purificación de productos de PCR High Pure está diseñado para la preparación de ADN purificado y concentrado, y puede utilizarse directamente para la mayoría de las aplicaciones de biología molecular:
  • Marcaje
  • Secuenciación
  • Clonación
  • Digestiones con enzimas de restricción
  • Tratamiento con fosfatasa alcalina
  • Reacciones con cinasas
El kit elimina cebadores, aceite mineral, sales, nucleótidos no incorporados y ADN polimerasa termoestable, que pueden inhibir las reacciones enzimáticas subsiguientes. También puede aplicarse para concentrar disoluciones diluidas de ácidos nucleicos. Un kit puede utilizarse para una variedad de aplicaciones.
En los protocolos High Pure rápidos y sencillos, se utiliza una centrífuga de sobremesa para mezclar, lavar y eluir el producto de reacción hasta 10 μl (microformato) en tan sólo 10 minutos. Con este procedimiento se elimina cómodamente una etapa de concentración, y es ideal para aplicaciones posteriores, como el marcaje, la secuenciación, la clonación, la ligadura o la amplificación utilizando PCR.
Features and Benefits
  • Purifica rápidamente productos de la PCR múltiple
En <10 minutos, y purifica el ADN de los cortes de gel de agarosa en <20 minutos.
  • Recupera con eficacia fragmentos de ADN
>de 100 pares de bases de longitud, y concentra las disoluciones diluidas de ácidos nucleicos.
  • Minimiza la pérdida de ADN
con un kit que elimina contaminantes sin precipitación u otras etapas de manipulación que degradan el ADN.
  • Elimina el uso de compuestos orgánicos peligrosos
como el cloruro de cesio, el fenol, el cloroformo y el bromuro de etidio
Components
  • Tampón de unión
  • Tampón de lavado
  • Tampón de elución
  • Tubos de filtro High Pure Spin, que contienen lana de fibra de vidrio
  • Tubos de recogida
Quality
Se obtiene una recuperación superior al 70% cuando se aplican a los tubos de filtro High Pure 10 μg de marcador de peso molecular de ADN VIII mezclado con 16 μg de seroalbúmina bovina. La electroforesis en gel del eluido de ADN confirma la eliminación completa de proteínas y de fragmentos de ADN inferiores a 100 pb.
Preparation Note
La muestra se mezcla con una sal caotrópica y se aplica a la lana de fibra de vidrio en un tubo de filtro High Pure Spin. En las condiciones de amortiguación utilizadas en el procedimiento, todos los ácidos nucleicos de la muestra se unen a la lana de vidrio en el tubo High Pure, mientras que las sustancias contaminantes (sales, proteínas, nucleótidos, aceite mineral y otros contaminantes) no se unen. Breves etapas de lavado y centrifugado eliminan fácilmente esos contaminantes. Una vez purificados, los ácidos nucleicos pueden fácilmente eluir en un volumen pequeño de tampón bajo en sal.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Gilda Eslami et al.
Iranian journal of parasitology, 14(3), 465-471 (2019-11-02)
The first line treatment for cutaneous leishmaniasis is pentavalent antimony such as sodium stibogluconate (pentostam) and meglumine antimonite (glucantime). One of the most important ways to uptake the drug is by a trans-membrane protein, called aquaglyceroporin encoded by Aquaglyceroprotein1 (LmAQP1).
The mitochondrial genomes of the acoelomorph worms Paratomella rubra, Isodiametra pulchra and Archaphanostoma ylvae
Robertson, et al.
Scientific Reports (2017)
Cancer-Testis Gene Biomarkers Discovered in Colon Cancer Patients
Almutairi, et al.
Genes, 13, 807-807 (22)
Protocolos
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).