04693132001
Roche
cOmplete™, combinación de inhibidores de proteasas sin EDTA
Tablets provided in EASYpacks
Sinónimos:
inhibidor de proteasas
About This Item
Productos recomendados
form
tablet
packaging
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
aqueous buffer: soluble
water: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Debido a la composición optimizada de los comprimidos, demuestran excelentes efectos inhibidores y son ideales para la protección de proteínas aisladas de tejidos animales y vegetales, de levaduras y de bacterias. Los comprimidos cOmplete sin EDTA contienen inhibidores de proteasas reversibles e irreversibles. Las metaloproteasas y las aspartil proteasas no se inhiben.
Los comprimidos cOmplete sin EDTA son idénticos a los comprimidos cOmplete. La única diferencia es que no contienen EDTA ni otros quelantes (por ejemplo EGTA).
Specificity
Application
- el tampón de lisis para la lisis de células renales embrionarias humanas transfectadas (HEK293T) y en el tampón de lisis del ensayo de radioinmunoprecipitación (RIPA) para la homogeneización del embrión de pez cebra
- el reactivo de extracción de proteínas tisulares (T-PER) para la homogeneización del tejido de hipocampo
- el tampón de lisis dodecilsulfato sódico (SDS) para la lisis de hepatocitos
Los comprimidos cOmplete sin EDTA se utilizan para la inhibición de la actividad proteolítica en volúmenes grandes (hasta 50 ml) en los que el EDTA puede interferir en la estabilidad de las proteínas (por ejemplo, proteínas que contienen un metal) o en los ensayos posteriores. Dado que el EDTA interfiere en la IMAC (cromatografía por afinidad con metal inmovilizado), cOmplete sin EDTA se utiliza de preferencia en el proceso de aislamiento de proteínas de fusión con etiquetas Poli-His.
Si es necesario inhibir la actividad proteolítica en un volumen menor (hasta 10ml), recomendamos utilizar cOmplete, Mini, sin EDTA.
Se añadió un comprimido cOmplete sin EDTA por cada 50 ml de disolución de incubación. La actividad proteolítica se determinó con el sustrato de proteasa universal de Roche (caseína, marcada con resorufina). Si son necesarias extracciones o aislamientos en un solo paso en el intervalo de pH ácido, basta con que incluya pepstatina junto con los comprimidos cOmplete sin EDTA para garantizar la inhibición de las proteasas del (ácido) aspártico. Todos los experimentos se realizaron entre +15 y +25°C.
Features and Benefits
- Comodidad: Sólo tiene que empujar el comprimido de disolución rápida a través del embalaje de aluminio del EASYpack hasta el tampón.
- Protección completa: Protección instantánea de sus proteínas frente a una amplia gama de proteasas.
- Flexibilidad: Protección de las proteínas de extractos de casi cualquier tejido o célula: animales, vegetales, levaduras, bacterias u hongos.
- Seguridad: Elija inhibidores no tóxicos que no le planteen riesgos a usted ni a quienes le rodean.
- Idoneidad para purificación mediante cromatografía por afinidad con metal inmovilizado (IMAC): purificación de proteínas etiquetadas con poli-histidina con una resina de purificación cOmplete con la etiqueta His.
Packaging
Components
Quality
Physical form
Preparation Note
Disolución de trabajo: Manipulación
Empuje con cuidado el comprimido a través del envase de aluminio utilizando la base del pulgar (no la uña) para evitar que se rompan los comprimidos.
Preparación de la disolución de trabajo
Un comprimido cOmplete sin EDTA es suficiente para inhibir la actividad proteolítica en 50 ml de disolución de extracción. Cuando haya mucha actividad proteolítica, deberá utilizarse un comprimido por 25 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción. Otra posibilidad es preparar una disolución de reserva (concentración x 25).
Preparación de la disolución de reserva (concentración x 25)
Disolver un comprimido de cOmplete sin EDTA en 2 ml de agua destilada o en 2 ml de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de trabajo puede conservarse entre 2 y 8 °C durante1 a 2 semanas, o al menos 12 semanas entre -15 y -25 °C.
Reconstitution
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.