Saltar a
S8830
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Sinónimos:
Cóctel de inhibidores de proteasas
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
2 tabs
Comprobar disponibilidad del carrito
$75.100
20 tabs
Comprobar disponibilidad del carrito
$576.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
tablet
Storage temp.:
2-8°C
$75.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Comprimidos de cóctel de inhibidores de proteasas SIGMAFAST sin EDTA, for use in purification of Histidine-tagged proteins
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
2-8°C
General description
Los comprimidos SIGMAFAST de cóctel de inhibidores de proteasas, sin EDTA, consisten en una formulación de comprimido hidrosoluble diseñado para inhibir las proteasas de serina, cisteína y aspártico, y las metaloproteasas. Los comprimidos no contienen quelantes metálicos fuertes, como el EDTA, y son compatibles con el procesamiento de muestras mediante cromatografía de afinidad metálica inmovilizada (IMAC). Los comprimidos contienen también una formulación patentada exclusiva con una sal de pepstatina A para una protección añadida.
Application
La amplia especificidad de los comprimidos SIGMAFAST de cóctel de inhibidores de proteasas los hace adecuados para su uso en la purificación de proteínas marcadas con histidina y como cóctel inhibidor de proteasa de uso general. Los comprimidos se pueden utilizar también como componentes de disoluciones tampón para lisis celular, y se han optimizado y probado para su uso con medios HIS-Select®.
Biochem/physiol Actions
Inhibe las proteasas de serina, de cisteína y de aspártico, y las metaloproteasas
Features and Benefits
Sin EDTA: no contienen quelantes metálicos fuertes, como el EDTA, que podrían interferir en el procesamiento mediante IMAC.
Pepstatina A: contienen una formulación patentada exclusiva, con una sal de pepstatina A para proporcionar una protección añadida que normalmente no se obtiene en un formato de comprimido.
Especificidad amplia: inhibe las proteasas de serina, cisteína y aspártico, y las metaloproteasas, proporcionando una amplia protección a las muestras proteicas.
Alto rendimiento: un comprimido produce 100 ml de la combinación, y se recomienda para la inhibición de las proteasas presentes en un máximo de 20 g de masa celular en 100 ml de extracto.
Estabilidad prolongada: los comprimidos son estables tal como se suministran durante un mínimo de 2 años a 2–8 °C, y la disolución de inhibidores de proteasa reconstituida (1´ o 10´) es estable por lo menos durante 2 semanas a 2–8 °C.
Physical form
Comprimido que es hidrosoluble
Preparation Note
Los comprimidos son estables tal como se suministran durante un mínimo de 2 años a 2–8 °C. La disolución de inhibidores de proteasa reconstituida (1´ o 10´) es estable por lo menos durante 2 semanas a 2–8 °C.
Un comprimido representa 100 ml de la combinación. Se recomienda un comprimido para la inhibición de las proteasas presentes en un máximo de 20 g de masa celular en 100 ml de extracto.
Other Notes
AEBSF
Bestatina
E-64
Pepstatina A
Fosforamidon
Leupeptina
Aprotinina
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S8820P821511836170001
form
tablet
form
tablet
form
DMSO solution
form
tablet
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung, bovine milk
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can the tablets be stored at -20C? Any stability data around this?
    1 answer
    1. This product is quite stable when stored in tablet form at 2-8°C. While storing the tablets at 20°C is not expected to be detrimental, stability studies have not been conducted. Upon reconstitution, prepared solutions are stable at least 2 weeks at 2-8°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/262/291/s8830dat-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can we use S8830-SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet for plant extract also?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with plants. For applications involving plants, product P9599, Protease Inhibitor Cocktail, is recommended for plant cell and tissue extracts.
      Helpful?
  3. Can the reconstituted protease inhibitor cocktail solution be stored at -20°C and for how long?
    1 answer
    1. The reconstituted protease inhibitor solution may be stored at 2-8 °C for at least 2 weeks. Long term solution stability studies at -20°C have not been performed, however 10X solutions - 10mL per tablet - will be stable for at least 1 month in frozen aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  4. Are there publications that cite use of Product S8830, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets?
    1 answer
    1. Yes. Several examples of published papers that cite the use of Product S8830 include these:1.  Smith, E.R., et al., Instability of fibroblast growth factor-23 (FGF-23): Implications for clinical studies.  Clinica Chimica Acta, 412(11-12), 1008-1011 (2011).  Use was with blood at 20 μL cocktail per 1 mL of blood.2.  Reber, S., "Isolation of Centrosomes from Cultured Cells" (Chapter 8), from Microtubule Dynamics: Methods in Molecular Biology (Springer Protocols), vol. 777, pp. 107-116 (2011).
      Helpful?
  5. How should I dissolve Product No. S8830, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor?
    1 answer
    1. You can dissolve the product in 100 ml of water to make a 1X solution. You can make a 10X stock solution using 10 ml of water and then dilute 1:10 for use.  Concentrations greater than 1X may appear slightly hazy. This will not affect the performance of the protease inhibitors.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Can Product No. P8849, Protease Inhibitor Cocktail, be used with with HIS-Select™ products or any other immobilized metal affinity chromatography (IMAC) products?
    1 answer
    1. This product does not contain EDTA and can be used with sample processing by immobilized metal affinity chromatography (IMAC) suchas used for the purification of histidine-tagged proteins..
      Helpful?
  8. What is the difference between Protease Inhibitors P8849 and S8830?
    1 answer
    1. P8849 is a DMSO solution and S8830 is a water soluble tablet. P8849 formulation is considered proprietary but does contain AEBSF, Pepstatin A, Bestatin, E-64, and Phosphoramidon. The formulation of S8830 also contains Aprotinin and Pepstatin A and the exact formulation is given on the product information sheet (under Documents, above).