Merck
11815016001
Roche
Matriz de afinidad anti-HA
from rat IgG1
Sinónimos:
matriz de afinidad, anti-ha
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
biological source
rat
Quality Level
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F10, monoclonal
form
slurry
packaging
pkg of 1 mL (settled resin volume)
manufacturer/tradename
Roche
isotype
IgG1
epitope sequence
YPYDVPDYA
capacity
2-8 nmol/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
General description
El anticuerpo anti-HA High Affinity (clon 3F10) reconoce la secuencia de nueve aminoácidos YPYDVPDYA derivada de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana. Este epítopo se reconoce también en las proteínas de fusión procedentes de vectores de expresión de mamíferos, bacterias y levaduras, con independencia de su posición (N-terminal, C-terminal o interna)
Specificity
El anticuerpo anti-HA High Affinity (clon 3F10) reconoce la secuencia de nueve aminoácidos YPYDVPDYA derivada de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana. Este epítopo se reconoce también en las proteínas de fusión procedentes de vectores de expresión de mamíferos, bacterias y levaduras, con independencia de su posición (N-terminal, C-terminal o interna).
Immunogen
Aminoácidos 98-106 de la proteína hemaglutinina del virus de la gripe humana
Application
Tras la inmunoprecipitación o la purificación, la proteína etiquetada de interés puede analizarse mediante:
  • Transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-HA
  • Tinción de plata (o una tinción proteica similar)
  • En coinmunoprecipitación.
Utilice la matriz de afinidad anti-HA para:
  • Inmunoprecipitación de proteínas etiquetadas con HA de extractos celulares de mamíferos, bacterias y levaduras
  • Purificación en columna de afinidad de proteínas etiquetadas con HA procedentes de extractos de proteína cruda
Features and Benefits
  • Consiga una mayor especificidad y una menor reactividad cruzada de los anti-HA High Affinity.
  • Utilice condiciones no desnaturalizantes para la elución de su proteína de elección etiquetada con HA.
  • Purifique proteínas etiquetadas con HA incluso rara vez expresadas.
  • Muy específico para YPYDVPDYA.
  • Adecuado para la purificación de proteínas que contienen el epítopo HA como N-terminal, C-terminal o fusión interna.
  • Aplicable con extractos de células crudas de sistemas de expresión de mamíferos, bacterias y levaduras.
Quality
La capacidad de cada lote de anti-HA Affinity Matrix para purificar una proteína etiquetada con HA expresada en células transfectadas de forma estable se prueba utilizando un extracto crudo de células de mamífero. El inmunoprecipitado se analiza por inmunoelectrotransferencia utilizando anticuerpos anti-HA High Affinity.
Physical form
1 ml de resina asentada de la matriz de afinidad anti-HA en PBS que contiene acida sódica al 0,09 % (p/v); 2 ml de suspensión equivale a 1 ml de volumen de lecho. Se incluye una columna de plástico con tapones superior e inferior.
Analysis Note
Se determinó el rendimiento de 9 nmol de proteína purificada/ml de matriz de afinidad utilizando un extracto bacteriano de células enteras que contenía fosfatasa alcalina bacteriana marcada con HA expresada.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Geetha Hewawasam et al.
Molecular cell, 40(3), 444-454 (2010-11-13)
Cse4 is a variant of histone H3 that is incorporated into a single nucleosome at each centromere in budding yeast. We have discovered an E3 ubiquitin ligase, called Psh1, which controls the cellular level of Cse4 via ubiquitylation and proteolysis.
Abdirahman Abdi et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 67(19), 3355-3369 (2010-06-29)
Over the last decade, several protein kinases inhibitors have reached the market for cancer chemotherapy. The kinomes of pathogens represent potentially attractive targets in infectious diseases. The functions of the majority of protein kinases of Plasmodium falciparum, the parasitic protist
Jinyan Cheng et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
Stress granules (SGs) are formed in the cytoplasm under environmental stress, including viral infection. Human enterovirus D68 (EV-D68) is a highly pathogenic virus which can cause serious respiratory and neurological diseases. At present, there is no effective drug or vaccine
Stephen C Kales et al.
PloS one, 9(1), e87116-e87116 (2014-01-28)
The Cbl proteins (Cbl, Cbl-b, and Cbl-c) are a highly conserved family of RING finger ubiquitin ligases (E3s) that function as negative regulators of tyrosine kinases in a wide variety of signal transduction pathways. In this study, we identify a
Lili Gu et al.
Retrovirology, 8, 17-17 (2011-03-16)
The HIV-1 regulatory protein Rev, which is essential for viral replication, mediates the nuclear export of unspliced viral transcripts. Rev nuclear function requires active nucleocytoplasmic shuttling, and Rev nuclear import is mediated by the recognition of its Nuclear Localisation Signal
Protocolos
To concentrate the protein eluate, Roche recommends following the immunoprecipitation protocol given in the package insert from step 2 to 5. Use 50 μl of resuspended Anti-HA Affinity Matrix in a microcentrifuge tube.