Saltar a
ROAHAHA
Roche
Anti-HA High Affinity
from rat IgG1
Sinónimos:
anticuerpo
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
$513.000
500 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.180.000
$1.918.400
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F10, monoclonal
Application:
Citations:
41
$513.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F10, monoclonal
form
lyophilized
packaging
pkg of 50 μg (11867423001), pkg of 500 μg (11867431001)
manufacturer/tradename
Roche
isotype
IgG1
epitope sequence
YPYDVPDYA
storage temp.
2-8°C
General description
El anti-HA de alta afinidad es un anticuerpo monoclonal frente al péptido HA (clon 3F10). El anti-HA de alta afinidad reconoce la secuencia peptídica de HA (YPYDVPDYA), derivada de la hemaglutinina de la gripe. El anticuerpo reconoce su determinante antigénico aun cuando el epítopo del péptido HA se haya introducido en proteínas recombinantes no relacionadas mediante una técnica conocida como «etiquetado de epítopos».
Immunogen
Aminoácidos 98-106 de la proteína hemaglutinina del virus de la gripe humana
Application
Utilice el anti-HA High Affinity para la detección de la proteína hemaglutinina nativa del virus de la gripe y las proteínas recombinantes que contengan el epítopo HA utilizando:
  • Inmunotransferencia por puntos (dot blot)
  • ELISA
  • Inmunocitoquímica
  • Inmunoprecipitación
  • Inmunoelectrotransferencia (western blot)
Dado que el anti-HA de alta afinidad es un anticuerpo monoclonal de rata, es posible utilizarlo junto con anticuerpos monoclonales de ratón para un doble marcaje.
Biochem/physiol Actions
El anti-HA High Affinity reconoce la secuencia de nueve aminoácidos YPYDVPDYA derivada de la proteína hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana. Este epítopo se reconoce también en las proteínas de fusión con independencia de su posición (N-terminal, C-terminal o interna).
Preparation Note
Concentración de trabajo: La concentración de trabajo del conjugado depende de la aplicación y del sustrato.
Las siguientes concentraciones deben tomarse como guía:
  • ELISA para detección 100 ng/ml; para recubrimiento 1 a 5 μg/ml
  • Inmunoprecipitación: de 0,5 a 5 μg/ml
  • Inmunoelectrotransferencia: de 50 a 200 ng/ml
Añada 0,5 ml (11 867 423 001; 50 μg) o 2,5 ml (11 867 431 001; 500 μg) de agua bidestilada para una concentración final de 100 μg/ml o 200 μg/ml, respectivamente.
Rehidrate durante 10 minutos antes de utilizarlo.
Analysis Note
Función probada en inmunoelectrotransferencia (western blot).
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1201381900112158167001ROAHA
description
from rat IgG1
description
from rat IgG1
description
from rat IgG1
description
from mouse IgG2bκ
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
clone
3F10, monoclonal
clone
clone 3F10, monoclonal
clone
3F10, monoclonal
clone
12CA5, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
form
lyophilized
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
lyophilized (stabilized)
form
frozen liquid (11666606001), lyophilized (11583816001)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
pictograms
Exclamation markExclamation mark
signalword
Warning-Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)