Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
ZSR240RXT0
Milli-Q
Sistema de purificación Milli-Q® SR 240XL
greener alternative
Pure RO water production station for 3.5 L Switch SQ tank and 50 L tank
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
12 L/min distribution flow rate (pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
system H × depth × W
50.3 cm (19.8 in.) × 22 cm (8.7 in.) × 26.7 cm (10.5 in.), without 50 L tank
weight
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L & 50 L tanks
input
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240XL abastece de agua purificada por ósmosis inversa (RO) a un depósito SQ Switch de 3,5 l y un depósito SQ 50 l portátiles. El depósito de 3,5 l se transfiere fácilmente al sistema de purificación Milli-Q® SQ 200 para producir agua ultrapura reciente en cualquier lugar del laboratorio. Gracias al depósito SQ Switch portátil, el sistema de agua se adapta a cualquier configuración de laboratorio: la unidad de producción de agua RO puede colocarse junto a una fuente de agua potable, mientras que puede colocarse un número ilimitado de módulos de dispensación ultrapura en cualquier lugar del laboratorio o el edificio donde haya una toma de corriente. Esto permite una instalación flexible que puede adaptarse y escalarse fácilmente según los requisitos cambiantes del laboratorio. El depósito SQ de 50 l se beneficia de una válvula de elevado caudal para abastecer directamente los equipos de laboratorio de agua purificada por RO. Es útil en laboratorios que requieren agua purificada y ultrapura en cantidades sustanciales.
Features and Benefits
Esta estación de producción Milli-Q® SR 240XL forma parte de una de las seis configuraciones preestablecidas (Milli-Q® SQ 240XL) disponibles para el Milli-Q® SQ 2Series, que proporciona autonomía total a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio. Esta estación de producción de agua RO proporciona:
  • Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada RO recién producida gracias al cartucho de RO de gran caudal (hasta 42 l/h); el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50% del agua rechazada; el enjuague automático de la membrana de RO mantiene el elevado rendimiento
  • La válvula de gravedad (opcional) le permite dispensar agua purificada por RO a un caudal de hasta 6 l/h directamente desde la base del depósito SQ Switch
  • Alimentación directa a equipos de laboratorio: el depósito de 50 l tiene una válvula de gravedad de gran caudal para dispensar agua purificada por RO a un caudal de hasta 12 l/h
  • Escalabilidad ilimitada con una estación de producción de agua purificada por RO capaz de abastecer varios módulos autónomos de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200. Esto propicia la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
  • La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Cuando se combina con el módulo de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomo, los laboratorios se benefician de:
  • Dispensación manual sencilla que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led de color indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·m, y una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
  • Agua ultrapura recién dispensada, disponible en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, gracias al depósito SQ Switch portátil
Components
El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.  Este número de referencia no incluye:
  • El cartucho SQPAK
  • Los depósitos SQ Switch de 3,5 l y SQ de 50 l
  • La válvula de gravedad SQ ni el cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
  • El sistema de purificación módulo de dispensación de agua ultrapura – Milli-Q® SQ 200
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.