Documentos clave
TANKSQ050
Milli-Q
Depósito Milli-Q® SQ XL 50L
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
packaging
pkg of 1 unit
parameter
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
General description
Para saber cómo funcionan los sistemas de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El depósito Milli-Q® SQ de 50 l está pensado para almacenar hasta 50 l de agua purificada por RO para uso diario frecuente y para la alimentación directa de equipos de laboratorio, como autoclaves, baños de agua y lavadoras.
El depósito está equipado con un dispensador de válvula de gravedad y una válvula de gran caudal para abastecer directamente los instrumentos de laboratorio.
Este depósito está disponible como parte del sistema Milli-Q® SR 240XL, una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles de la serie de sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2.. Estos sistemas proporcionan una autonomía total a los usuarios y son adaptables a los requisitos cambiantes del laboratorio.
Components
El precio indicado corresponde sólo al número de referencia anterior; está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Este número de referencia no incluye el sistema Milli-Q® SR 240XL.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.