Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
ZIQELEMT0
Milli-Q
Unidad de purificación Milli-Q® IQ Element
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.85
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
product line
Milli-Q® IQ Element
packaging
pkg of 1 unit
parameter
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
H × W × D
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
input
feed water nature ultrapure water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
General description
La unidad de purificación y dispensación de agua Milli-Q® IQ Element está específicamente diseñada para responder a los requisitos más estrictos de los análisis de trazas y ultratrazas. Cuando se conecta a un sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 o Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, la unidad garantiza que el agua ultrapura suministrada contenga niveles extremadamente bajos de contaminantes elementales, desde niveles de detección de ppt hasta niveles de sub-ppt.
La unidad compacta Milli-Q® IQ Element se puede instalar fácilmente en línea en un sistema de purificación de agua de la gama Milli-Q® IQ 7. Su sencilla unidad dispensadora se puede colocar directamente en el punto de uso, en un entorno limpio y controlado, sin riesgo de contaminación.
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo del servicio técnico
Application
La unidad de purificación y dispensación de agua Milli-Q® IQ Element, cuando se combina con un sistema de purificación de agua de la gama Milli-Q® IQ 7, proporciona agua ultrapura adecuada para análisis de elementos trazas y ultratrazas, incluida la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), la espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito (GF-AAS) y la cromatografía iónica de trazas (IC).
Los niveles de detección de trazas y ultratrazas son fundamentales para análisis sensibles en campos tan diversos como las pruebas medioambientales, la ciencia de materiales, los semiconductores, los análisis farmacéuticos y la industria de alimentos sólidos y líquidos.
Features and Benefits
  • El agua dispensada en el punto de uso contiene niveles extremadamente bajos de contaminantes elementales, desde niveles de detección de ppt hasta sub-ppt.
  • El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® ICP reduce la concentración de iones hasta niveles de trazas.
  • El filtro final LW Optimizer de 0,1 μm de gran pureza elimina las trazas de partículas.
  • Todos los componentes utilizados en la unidad están fabricados con materiales poco extraíbles.
  • El pedal de mando y el dispensador permiten dispensar el agua sin utilizar las manos para reducir el riesgo de contaminación del entorno mientras usted trabaja.
  • La pantalla táctil intuitiva permite un control, supervisión y mantenimiento sencillos.
  • El sistema de gestión de datos le permite supervisar, almacenar y recuperar rápidamente datos sobre la calidad del agua.
  • Fácil de mantener: Todos los cartuchos de purificación se pueden sustituir sin esfuerzo.
Components
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Legal Information
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Mahmoud M Ghuniem et al.
Journal of AOAC International (2018-05-20)
Background: There is increasing concern about the health effects on humans due to continuous consumption of fruit juices contaminated with metals. Objective: Quadrupole inductively coupled mass spectrometry (Q-ICP-MS) was optimized, validated, and applied in routine analysis for determination of As
Artículos
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Milli-Q® water system produces ultrapure water for ICP-MS and ICP-OES elemental impurity analysis in pharmaceuticals.
See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® produce agua ultrapura para el análisis de impurezas elementales mediante ICP-MS e ICP-OES en los productos farmacéuticos.
Contenido relacionado
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.