Z665614
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 8 places
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 8 x 50 mL tubes with screw caps
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1617
Parámetros
2,469 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)