Documentos clave
ZEQ7UVLP0
Milli-Q
Lámpara de fotooxidación UV
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Sinónimos:
Lámpara UV de fotooxidación para sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-Q® EQ 7000/08/16
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Quality Level
feature
Low pressure mercury lamp
packaging
pkg of 1 unit
test parameters
wavelength: 240-254 nm
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
General description
Esta lámpara de fotooxidación UV degrada los compuestos orgánicos en el agua ultrapura, reduciendo el TOC (carbono orgánico total) a menos de 5 ppb.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
El agua tratada con esta lámpara UV es baja en contaminantes orgánicos y adecuada para todas las aplicaciones sensibles a las sustancias orgánicas (HPLC, GC, etc.)
Features and Benefits
  • Lámpara UV de mercurio de 185 nm.
  • Efecto fotooxidativo.
  • Fácil sustitución.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.