Documentos
ZFA10UVA1
Milli-Q
Lámpara UV ech2o®
Component of the A10® TOC monitor, for use with Milli-Q® IQ Systems
Sinónimos:
Lámpara UV ech2o® para monitor de TOC A10®
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
ech2o®
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
La lámpara UV ech2o® es una lámpara de recambio para el monitor de TOC A10® de los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 y Milli-Q® IQ 7003/05/10/15. La lámpara fotooxida las trazas de compuestos orgánicos presentes en el agua ultrapura como parte del proceso de control del TOC.
Application
La lámpara UV de fotooxidación es un componente importante de los monitores de TOC A10®.
Features and Benefits
  • Pieza de repuesto original para el monitor de TOC A10® de los sistemas Milli-Q® IQ 7000 y Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
  • Efecto de fotooxidación.
  • Lámpara UV sin mercurio de 172 nm.
Legal Information
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany