Documentos clave
XX2014718
Millipore
Tapón Millipore para filtración al vacío
No. 8, 9.5 mm (3/18 in.) hole, Silicone with parylene coating, 5/PK
Sinónimos:
Tapón de filtración Millipore, Tapón de vacío
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
técnicas
vacuum filtration: suitable
Diámetro
41 mm
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accesorio de vidrio de filtración al vacío Millipore
Tapón, nº 8, orificio de 9,5 mm (3/8 pulg.), silicona con revestimiento de parileno, 5/paq.
Estos accesorios están diseñados como sustitutos de las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de acero inoxidable analítico de 25 mm Millipore.