BR144340
BRAND® stopper
silicone, H 30 mm, top diam. 27 mm
Sinónimos:
Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
silicone
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144340
Altura
30 mm
fondo diám.
21 mm
parte superior diám.
27 mm
Descripción general
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)