Documentos clave
EZFITHIHE
Millipore
Cabezal de filtración con tapón de goma (Patrón nº 8)
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Sinónimos:
Cabezal de filtración colector EZ-Fit®, Para aplicación biocarga, cabezal de filtración para colector
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
316L stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8)
packaging
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El cabezal de filtración ha sido diseñado para una mejor facilidad de uso, para reducir el mantenimiento y limitar el riesgo de contaminación. El tapón perforado estándar Nº 8 se puede utilizar con embudos de acero o vidrio
Application
Análisis microbiológico general de la presencia de contaminación particulada - Cerveza; Agua embotellada; Análisis de producto; Análisis medioambiental; Análisis de biocarga; supervisión del agua
Packaging
EZFITHIHE1: 1 unidad
EZFITHIHE3: 3 unidades
viene sin tapón de goma n°8
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configured for