UFSC200MT
Unidades con agitación Amicon® 200 ml (conjunto de barra agitadora, 2 juntas cada una, kit de tubos)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinónimos:
Kit de células de agitación de 200 ml, Kit de mantenimiento Amicon, Kit de mantenimiento de células de agitación
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Nivel de calidad
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon®
Parámetros
200 mL process volume
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
15.5 cm (6.1 in.)
diám. del filtro
63.5 mm
filtración área
28.7 cm2
Condiciones de envío
ambient
Los clientes también vieron
Artículos
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.