Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
material
316L stainless steel plate (base), 316L stainless steel top(s), Nylon tube (pressure), PTFE stir bar(s), borosilicate glass cylinder, fluoroelastomer O-ring, high-density polyethylene funnel(s), silicone tube (for filtrate)
feature
holdup volume 0.3 mL
parameter
2.5-75 mL process volume, 6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
technique(s)
Diafiltration: suitable, protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
H
12.2 cm (4.8 in.)
diam.
8 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
15 cm2
shipped in
ambient
General description
Para las aplicaciones que requieren compatibilidad con disolventes, esta unidad de agitación Millipore está disponible en dos tamaños. Ciertos aldehídos, cetonas (por ejemplo, acetona) y éteres/ésteres alifáticos pueden reducir la vida útil de las juntas tóricas de fluorocarbono. Póngase en contacto con Millipore si necesita más información.
Aplicaciones
Concentración e intercambio de tampones con disolventes orgánicos
- Cilindro de vidrio borosilicato y componentes de PTFE para una amplia compatibilidad
- Esterilizable en autoclave con la membrana colocada
- La apertura de la placa superior permite acceder al contenido sin necesidad de desmontar la unidad
- Pocos componentes, por lo que es fácil de limpiar y montar
- Para discos de filtración de 47 mm
Aplicaciones
Concentración e intercambio de tampones con disolventes orgánicos
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?