Documentos clave
UFC30HV
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,5 ml
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiales
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 5 μL
fabricante / nombre comercial
Ultrafree®
Parámetros
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
45 mm
Diámetro
10.6 mm
filtración área
0.2 cm2
volumen de trabajo
0.5 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de centrífuga Ultrafree®-MC son filtros desechables de un solo uso que se emplean para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas.
Aplicación
El filtro de centrífuga Ultrafree®-MC se ha utilizado:
  • en la coinmunoprecipitación de proteínas de señalización
  • en el etiquetado indirecto para la preparación de sondas fluorescentes utilizadas en experimentos de hibridación en micromatrices
  • para retirar partículas microesféricas magnéticas de la disolución en el método de edición de ARN
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Rémy Bruggmann et al.
Plant molecular biology, 58(2), 247-267 (2005-07-20)
Powdery mildew is an important disease of wheat caused by the obligate biotrophic fungus Blumeria graminis f. sp. tritici. This pathogen invades exclusively epidermal cells after penetrating directly through the cell wall. Because powdery mildew colonizes exclusively epidermal cells, it
Masayuki Sakurai et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2181, 113-148 (2020-07-31)
RNA editing of adenosines to inosines contributes to a wide range of biological processes by regulating gene expression post-transcriptionally. To understand the effect, accurate mapping of inosines is necessary. The most conventional method to identify an editing site is to
Javier Garzón et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 30(9), 1632-1648 (2005-04-14)
The regulator of G-protein signaling RGS17(Z2) is a member of the RGS-Rz subfamily of GTPase-activating proteins (GAP) that efficiently deactivate GalphazGTP subunits. We have found that in the central nervous system (CNS), the levels of RGSZ2 mRNA and protein are