UFC30GV
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,5 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
manufacturer/tradename
Ultrafree®
parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
diam.
10.6 mm
filtration area
0.2 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Tipo de filtro: Microfiltración
Ultrafree® MC (0,5 ml), una unidad para centrífuga de un solo uso, es un filtro desechable utilizado para eliminar partículas de disoluciones biológicas acuosas.
Application
- eliminar partículas y precipitados de muestras acuosas y algunas disueltas en disolventes
- utilizar con disoluciones proteicas y de ácidos nucleicos
- para la extracción y la purificación de proteínas
- la preparación de muestras
Features and Benefits
- Disponible en cinco tamaños de poro diferentes, de 0,1 a 5,0 µm
- Se dispone de unidades preesterilizadas
- Ofrecen una filtración rápida y un rendimiento muy reproducible
- Para utilizar en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml
Physical form
Legal Information