Documentos clave
UFC30GV0S
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,5 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Características
holdup volume 5 μL
fabricante / nombre comercial
Ultrafree®
Parámetros
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
45 mm
Diámetro
10.6 mm
filtración área
0.2 cm2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de centrífuga Ultrafree®-MC (0,5 ml) y Ultrafree®-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se emplean para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas. Estas unidades se presentan en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 m) para una filtración rápida y un rendimiento muy reproducible. También hay unidades pre-esterilizadas. Se utiliza en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y tubos de 15 ml (CL).
Código del filtro: GVPP
Tipo de filtro: Microfiltración
Las unidades de centrífuga Ultrafree®-MC (0,5 ml) y Ultrafree®-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se emplean para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas. Estas unidades se presentan en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 m) para una filtración rápida y un rendimiento muy reproducible. También hay unidades pre-esterilizadas. Se utiliza en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y tubos de 15 ml (CL).
Código del filtro: GVPP
Tipo de filtro: Microfiltración
Aplicación
El filtro de centrífuga Ultrafree®-MC GV se ha utilizado
  • para filtrar los lisados celulares después de la centrifugación para espectrometría de masas sin marcaje
  • para filtrar enzimas extraídas en la disolución tampón para preparar la solución de imágenes para la microscopia de reconstrucción óptica estocástica directa celular (dSTORM) y acumulación de puntos basada en ADN para imágenes en topografía a nanoescala (DNA-PAINT)
  • para purificar la disolución vírica durante los estudios de transfección
  • para filtrar homogeneizados de tejido cardíaco para la preparación de la muestra destinada al análisis de cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC)
Características y beneficios
  • Se utiliza para la eliminación de partículas y precipitados de muestras acuosas y algunas a base de disolventes
  • Ideales para utilizar con disoluciones proteicas y de ácidos nucleicos
  • Se utiliza para la eliminación de partículas y precipitados de muestras acuosas y algunas de disolventes
  • Ideal para utilizar con disoluciones de proteínas y ácidos nucleicos
Forma física
Código de colores: Amarillo
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Robert Player et al.
BMC genomics, 21(1), 166-166 (2020-02-19)
The state-of-the-art in nucleic acid based biodetection continues to be polymerase chain reaction (PCR), and many real-time PCR assays targeting biodefense pathogens for biosurveillance are in widespread use. These assays are predominantly singleplex; i.e. one assay tests for the presence
Cetin Agar et al.
Blood, 117(25), 6939-6947 (2011-04-02)
Sepsis is a systemic host response to invasive infection by bacteria. Despite treatment with antibiotics, current mortality rates are in the range of 20%-25%, which makes sepsis the most important cause of death in intensive care. Gram-negative bacteria are a
Beta2-glycoprotein I can exist in 2 conformations: implications for our understanding of the antiphospholipid syndrome.
Agar, Cetin, et al.
Blood, 116, 1336-1343 (2010)
Protocolos
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step