Documentos clave
TZA000010
Millipore
Unidad Steridilutor® NEO
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinónimos:
Steridilutor® NEO para ensayos de esterilidad
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Nivel de calidad
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidad
sterile; γ-irradiated
fabricante / nombre comercial
Steridilutor®
envase
pkg of 10 blisters per box, Single packed
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El kit de unidad Steridilutor® NEO para transferencia de líquidos permite diluir líquidos desde ampollas abiertas en un recipiente de diluyente con membrana de goma. Para los antibióticos líquidos, es sumamente recomendable una etapa de dilución para reducir la concentración del antimicrobiano. Esto reducirá la posibilidad de adsorción del agente al filtro. La aguja única del kit de transferencia de líquidos es un conjunto de tubo y aguja sin ventilación. La aguja doble de diámetro pequeño conecta el producto problema con el diluyente. El montaje está previsto para polvos difíciles de disolver, dilución y agrupación de productos viscosos en viales, así como antibióticos. Los productos diluidos se prueban luego con la cámara Steritest® Neo adecuada.
Aplicación
Las unidades Steridilutor NEO® para la transferencia de líquidos se utilizan para transferir líquidos de ampollas o viales a un vial de diluyente con membrana de goma. El conjunto de tubo y aguja también se utiliza para diluir y agrupar productos en viales.
Información legal
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
configurado para
obligatorio pero no suministrado