Documentos
STBMTSB12DP
Millipore
Caldo de hidrolizado de caseína y de soja
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
Sinónimos:
Botellas de caldo de triptona y soja listas para usar, Caldo tripticasa soja, Caldo triptona soja, Caso bouillon, Medio de hidrolizado de caseína de soja, TSB
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Quality Level
description
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
sterility
sterile; ethylene oxide treated
form
liquid
feature
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
packaging
double packed of 12 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
suitability
nonselective for
General description
El caldo de hidrolizado de caseína de soja es un medio para ensayos de esterilidad y un componente crucial de nuestra solución STERITEST®. La composición y el rendimiento del crecimiento de este medio cumplen lo especificado en la Farmacopea Europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea Japonesa (JP) 4.06 para el medio de hidrolizado de caseína de soja. Nuestro planteamiento de fabricación garantiza el mayor grado de calidad para nuestros medios, al mejorar la precisión y reducir de manera significativa el riesgo de interpretación incorrecta de los resultados falsos. El envase doblemente esterilizado Tyvek® aumenta la fiabilidad del método analítico, permitiendo agilizar los procedimientos de limpieza, minimizar el riesgo de contaminación cruzada en campanas de flujo laminar y asegurar la descontaminación eficaz de las cámaras de los aisladores. El aspecto de los medios es un líquido transparente de color amarillo claro. Tiene un pH de 7,3 ± 0,2 y su temperatura de almacenamiento es 2-25°C. La temperatura de incubación varía entre 20 y 25°C, con un tiempo de incubación de 7-14 días. El producto se suministra como 12 botellas de 100 ml de medio con tapón de rosca y membrana de goma que reduce al mínimo los riesgos de contaminación cruzada y que optimiza los procedimientos de desinfección.
Application
El medio de hidrolizado de caseína de soja está indicado para la detección de bacterias aerobias y hongos. Los microorganismos de control de calidad son: Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Este medio se utiliza para el ensayo de esterilidad mediante filtración a través de membrana o mediante inoculación directa. Se utiliza también como caldo de pre-enriquecimiento para productos no estériles.
Ensayo de esterilidad (filtración a través de membrana e inoculación directa)
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Components
Tapón de rosca con membrana de goma
Culture Medium
Tripticasa de soja
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.