WHA68091012
Whatman® Anotop® 10 syringe filter
0.1 μm, 50/pk
Sinónimos:
Whatman filter, Z677116, syringe filter, syringe filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
alumina based membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 6809-1012
Whatman Article No. 28420386 (US reference)
Diámetro
10 mm
volumen
≤10 mL
tamaño de poro
0.1 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Aluminum-based inorganic Anopore membrane available in three pore sizes
- Effective with most organic solvents and aqueous samples
- Low hold-up volume (< 20 µl for Anotop 10) for maximum sample recovery
- Low protein binding filter minimizes protein loss
- Capillary pore structure with narrow pore-size distribution
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)