Key Documents
SLLGC13NL
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LG, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
H
21.1 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.65 cm2
volume
10 mL
pore size
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LG
Descripción general de los filtros de jeringa IC Millex® no estériles:
• Cromatografía iónica certificada
• Membrana de PTFE hidrófila disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
• Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
• Compatibles con disoluciones acuosas y orgánicas, lo que ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio.
Número de referencia (SKU) y tamaños de envase
SLLGC13NL: PTFE hidrófila de 0,2 µm, 13 mm, 100 por paquete
SLLGC25NS: PTFE hidrófila de 0,2 µm, 25mm, 50 por paquete
SLLHC13NL: PTFE hidrófila de 0,45 µm, 13 mm, 100 por paquete
SLLHC25NS: PTFE hidrófila de 0,45 µm, 25 mm, 50 por paquete
Aplicaciones:
Cromatografía iónica
Packaging
No estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Entrada natural/salida natural
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.