Documentos
S7109
Sigma-Aldrich
Disolución de yoduro de propidio
Sinónimos:
3,8-diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium Diiodide
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
General description
{Diyoduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio}.
250 μg/ml de yoduro de propidio (PI) en PBS.
Application
El yoduro de propidio es una tinción fluorescente nuclear utilizada para contrateñir el tejido fijado con formol e incluido en parafina para discriminar entre células vivas y muertas en la citometría de flujo, y la tinción de los cromosomas metafásicos o núcleos interfásicos que han sido hibridados con sondas detectadas con fluoresceína o luminóforos equivalentes.
Material suministrado
Cada vial contiene 1 ml de disolución de yoduro de propidio
Advertencias y precauciones
El yoduro de propidio es un posible carcinógeno. Tenga extrema precaución. Use guantes y una bata de laboratorio cuando lo manipule. Siga las directrices de su institución para la eliminación de desechos peligrosos. Mantenga bien tapado y limite la exposición a la luz.
Productos relacionados
Solución antidecoloración S7114
DAPI/Solución antidecoloración S7113
Yoduro de propidio/Solución antidecoloración S7112
Storage and Stability
Conservación recomendada
-15ºC a -25ºC
Proteger de la luz
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c