PI8P01250
Plaquitas verticales para cultivo celular Millicell®
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Sinónimos:
Plaquita Millicell para cultivo celular, 12 mm, policarbonato, 8,0 µm, placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Características
hydrophilic
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Millicell®
Parámetros
50 °C max. temp.
técnicas
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Altura
10 mm
Diámetro
12 mm
área de la membrana
0.6 cm2
tamaño
24 wells
volumen de trabajo
0.6 mL
color
translucent membrane
Matriz
Isopore™
tamaño de poro
8.0 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- Fijación celular
- Crecimiento y diferenciación celulares
- Permeabilidad y transporte de medicamentos
- Inmunocitoquímica
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.