Documentos clave
PSHT010R5
Millipore
Placa Millicell® 24 pocillos
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Sinónimos:
Placa de 24 pocillos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiales
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Nivel de calidad
descripción
Polycarbonate cell culture insert with pore size of 0.4 µm used in a 24-well pate for cell attachment, cell culture, cell differentiation, drug transport & permeability.
esterilidad
sterile
Características
lid
fabricante / nombre comercial
Millicell®
Parámetros
50 °C max. temp.
técnicas
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altura
26.2 mm
Longitud
128 mm
Anchura
84.8 mm
diám. del filtro
9.5 mm
filtración área
0.7 cm2
placa tamaño
24 wells
volumen de trabajo
400 μL
Matriz
Isopore
tamaño de poro
0.4 μm pore size
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las plaquitas para cultivo celular Millicell-24 son ideales para estudios de fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular, transporte de medicamentos y permeabilidad. 
Aplicación
La plaquita para cultivo celular Millicell-24 de policarbonato, 0,4 μm se ha utilizado para la siembra de monocitos leucémicos humanos y células de adenocarcinoma colorrectal humano para diferenciación. También se ha utilizado para estudiar el transporte de fármacos a través de las monocapas Caco-2.
Características y beneficios
  • Poseen un acceso apical y uno basolateral para facilitar el pipeteo
  • Tiene patas que elevan la placa por encima de la superficie de trabajo cuando se desmontan de la bandeja de alimentación para evitar la contaminación de la monocapa
  • Pocillos receptores en forma de gota para evitar burbujas de aire 
Otras notas
Compatible con automatización: Sí
Información legal
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Zsolt Sáfár et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 107(11), 2742-2747 (2018-07-29)
Breast cancer resistance protein (BCRP) is a point of interest in drug-drug interaction safety testing. Therefore, a consensus probe that can be applied as victim in multiple experimental settings is of great benefit. Identification of candidates has been driven by
Daniel Wai-Hung Ho et al.
Nature communications, 12(1), 3684-3684 (2021-06-19)
Interaction between tumor cells and immune cells in the tumor microenvironment is important in cancer development. Immune cells interact with the tumor cells to shape this process. Here, we use single-cell RNA sequencing analysis to delineate the immune landscape and
Ivan Luzardo-Ocampo et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 146, 111835-111835 (2020-11-02)
Bioactive compounds from food products made from natural ingredients such as corn and common bean could target the NLRP3 inflammasome, protein scaffolds with a key role in the moderation of intestinal inflammation. This research aimed to evaluate the anti-inflammatory effect
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Ver todo
Contenido relacionado
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.