Documentos clave
CLS3421
Corning® Transwell® 24 well plates
5.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinónimos:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
48 EA
$140.000
$140.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EA
$140.000
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
$140.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell with 5.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materiales
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 3421
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
volumen de trabajo plaquita
0.1 mL
membrana diám.
6.5 mm
tamaño
24 wells
superficie
0.33 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
0.6 mL
color
translucent
tamaño de poro
5.0 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Las plaquitas para cultivo celular Transwell son cómodas unidades de soporte permeables y fáciles de utilizar para el estudio de líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje. Se caracterizan por una membrana de policarbonato trasparente de 10 μm disponible en una variedad de tamaños de poro. Las plaquitas Transwell son tratadas para una fijación celular óptima Las células deben ser teñidas para poder visualizarse. La membrana de PC es compatible con la mayor parte de los fijadores y colorantes orgánicos.
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gloria B Kim et al.
Bioactive materials, 5(3), 624-635 (2020-05-15)
Glioblastoma (GBM), the deadliest form of brain cancer, presents long-standing problems due to its localization. Chimeric antigen receptor (CAR) T cell immunotherapy has emerged as a powerful strategy to treat cancer. IL-13-receptor-α2 (IL13Rα2), present in over 75% of GBMs, has