Documentos clave
NY1H00010
Millipore
Filtro de malla de nailon
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 100,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filtro L × An
30 cm × 3 m
grosor
80 μm
tamaño de poro
100.0 μm pore size
44 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: NY1H
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Existen dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de la limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de malla
Características y beneficios
  • Los filtros de nailon muestran resistencia a disolventes agresivos.
  • Compatibles con una amplia gama de disolventes.
  • Aplicables para filtración de disolventes, análisis de partículas y clarificación.
Visite la Librería de documentos
Yunlong Lu et al.
Frontiers in plant science, 6, 391-391 (2015-06-18)
The development of sperm cells (SCs) from microspores involves a set of finely regulated molecular and cellular events and the coordination of these events. The mechanisms underlying these events and their interconnections remain a major challenge. Systems analysis of genome-wide
Can Li et al.
STAR protocols, 1(3), 100195-100195 (2020-12-31)
Assessing IL-2-induced phosopho-STAT5 (pSTAT5) content can reveal the cytokine responsiveness of individual T cells. Identifying distinct T cell subsets by nuclear transcription factors, such as Foxp3, and concurrently quantifying intracellular pSTAT5, however, has been technically challenging. Conventional Foxp3 staining buffers quench pSTAT5
Artyom A Alekseyenko et al.
Current protocols in molecular biology, 109, 21-21 (2015-01-07)
In order to understand how chromatin complexes function in the nucleus, it is important to obtain a comprehensive picture of their protein, DNA, and RNA components, as well as their mutual interactions. This unit presents a chromatin cross-linking approach (BioTAP-XL)