Saltar a
C2874
Medios CryoStor® para crioconservación celular
CS10
Sinónimos:
cell freezing medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$503.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
$503.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La familia CryoStor CS2, CS5 y CS10 de disoluciones de conservación constituye la siguiente generación de medios de crioconservación. Diseñados para preparar y conservar células en entornos de ultra baja temperatura (de –80 a –196 °C), los medios CryoStor proporcionan un entorno seguro y protector para las células y los tejidos durante los procesos de congelación, almacenamiento y descongelación. Mediante la modulación de la respuesta bioquímica celular al proceso de crioconservación, estos medios mejoran la viabilidad y la funcionalidad celulares, a la vez que eliminan la necesidad de incluir suero, proteínas o concentraciones elevadas de citotóxicos.
CryoStor CS2, CS5 y CS10 son una serie de medios de conservación optimizados, específicos de célula, formulados en exclusiva para abordar los aspectos biomoleculares de las células durante el proceso de crioconservación, reduciendo de este modo la muerte celular de inicio retardado inducida por la crioconservación y mejorando la viabilidad y la función celulares después de la descongelación.
Estos medios están recomendados para la conservación de células madre, hepatocitos, muestras de tejidos y otros tipos de células extremadamente sensibles
Application
CryoStor, una serie de medios de conservación optimizados, específicos de determinadas células, formulados en exclusiva para abordar los aspectos biológicos moleculares de las células durante el proceso de crioconservación, reduciendo de este modo directamente el nivel de muerte celular de inicio retardado inducida por la crioconservación y mejorando la viabilidad y la función celulares después de la descongelación.
Los medios de crioconservación celular CryoStor® se han utilizado en:
  • la conservación de las células T
  • la conservación de cardiomiocitos derivados de células madre pluripotenciales inducidas humanas (hiPSC-CMs)
  • progenitores cardiacos derivados de hiPSC (hiPSC-CPs)
  • como un componente de la disolución crioprotectora compuesta por albúmina bovina
Biochem/physiol Actions
CryoStor® CS10 es un medio de crioconservación formulado en exclusiva que contiene dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. Recomendado para la conservación de hepatocitos, muestras de tejidos y otros tipos de células extremadamente sensibles.
Vídeo sobre el protocolo de crioconservación Cryostor®
Other Notes
La formulación contiene DMSO al 10 %.
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2999C9249C6295
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. C2874 is shipped ambient for storage at 2-8oC. How long can the item be kept at room temperature?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  2. Could you please confirm how many units per pack does it contain? Thanks.
    1 answer
    1. This product is supplied in solution as a single 100 mL volume.
      Helpful?
  3. Dear, I am interested in buying the Cryostor CS10, 100 ml (C2874). I am wondering if the product packaging is a bag or a bottle. I can't find the information on the website. In advance, thank you for your answer. Best regards.
    1 answer
    1. This is packaged in a glass bottle with a polyethylene cap.
      Helpful?
  4. Are there any publications available on using product C2874 for freezing human blood neutrophils? What are the viability and functions of frozen neutrophils after thawing?
    1 answer
    1. For information on the viability of neutrophils after freezing and thawing with this product, the following publication can be useful:
      Title: An easy and reliable whole blood freezing method for flow cytometry immuno-phenotyping and functional analyses
      Journal: Cytometry B Clin Cytom. 2021 Nov;100(6):652-665
      DOI: 10.1002/cyto.b.21994
      Published: Epub 2021 Feb 5
      PMID: 33544978