MD0HC10FS1
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod
D0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Quality Level
description
Primary clarification directly out of the bioreactor
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
filtration area
1.1 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
39-69 mg/m2
total organic carbon (TOC) residue
720-1260 ppb
input
sample type liquid
conductivity
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
D0HC
General description
Esta gama de medios D0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para aplicaciones de clarificación primaria. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Application
Features and Benefits
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecidos en productos de una y varias capas
- Los medios de doble acción Millistak+ HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
- El formato modular flexible ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 l o más
- El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros finales específicos de aplicación (Pod) independientes protegen a los analistas de la exposición a riesgos biológicos
- La consistente construcción es fácil de usar y de instalar
- Su menor tamaño facilita su uso en espacios reducidos
Specifications
Sodio: <3,0 mg/pie2
Calcio: <0,7 mg/pie2
Magnesio: <0,2 mg/pie2
Mercurio: <0,01 mg/pie2
Cromo: <0,01 mg/pie2
Aluminio: <0,01 mg/pie2
Potasio: <0,01 mg/pie2
Plomo: <0,01 mg/pie2
Arsénico: <0,01 mg/pie2
Cobalto: <0,01 mg/pie2
Hierro: <0,01 mg/pie2
Manganeso: <0,01 mg/pie2
Titanio: <0,01 mg/pie2
Cinc: <0,01 mg/pie2
Preparation Note
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 °C
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.