Merck
MAK117
Sigma-Aldrich
Kit de análisis del glicerol
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Kit de análisis de la glicerina
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
usage
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
detection method
colorimetric
fluorometric
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
El glicerol, también conocido como glicerina, es un alcohol de azúcar de 3 carbonos que constituye la cadena principal de los ácidos grasos. También es un componente de los fosfolípidos y los triglicéridos. El glicerol es un líquido higroscópico de sabor dulce. El glicerol se utiliza ampliamente en formulaciones de alimentos sólidos y líquidos y de productos farmacéuticos y es el principal subproducto de desecho de la producción de biodiésel a través de la transesterificación.
Application
El kit de análisis del glicerol se ha utilizado para cuantificar la liberación de glicerol de las muestras de sobrenadante del cultivo celular 3T3-L1 de ratón y para medir las concentraciones plasmáticas de glicerol.
Features and Benefits
Compatible con sistemas de manipulación de alto rendimiento.
Suitability
Este kit es adecuado para la detección de glicerol en formulaciones de alimentos sólidos y líquidos y de productos farmacéuticos, y de muestras biológicas.
Principle
En este kit, la concentración de glicerol se determina mediante un análisis enzimático acoplado con intervención de la glicerol cinasa y la glicerol fosfato oxidasa, que da lugar a un producto colorimétrico (570 nm) o fluorométrico (ex = 535/em = 587 nm), proporcional a la glicerina presente. El rango lineal de detección de este kit es 10-1.000 μM (colorimétrico) y 2-50 μM (fluorométrico).
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Paula Dunayevich et al.
Scientific reports, 8(1), 15168-15168 (2018-10-13)
Cells make decisions based on a combination of external and internal signals. In yeast, the high osmolarity response (HOG) is a mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that responds to a variety of stimuli, and it is central to the general
Sylvia J Gasparini et al.
Diabetologia, 62(8), 1463-1477 (2019-05-18)
Chronic glucocorticoid therapy causes insulin resistance, dyslipidaemia, abnormal fat accumulation, loss of muscle mass and osteoporosis. Here we describe a hitherto unknown sexual dimorphism in the metabolic response to chronic glucocorticoid exposure in mice. This led us to investigate whether
Nicole E Nozzi et al.
ACS synthetic biology, 6(11), 2136-2144 (2017-07-19)
Cyanobacteria have attracted significant interest as a platform for renewable production of fuel and feedstock chemicals from abundant atmospheric carbon dioxide by way of photosynthesis. While great strides have been made in developing this technology in freshwater cyanobacteria, logistical issues
Meichun Zhang et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(2), e0007139-e0007139 (2019-02-05)
As an important vector of dengue and Zika, Aedes albopictus has been the fastest spreading invasive mosquitoes in the world over the last 3-4 decades. Cold tolerance is important for survival and expansion of insects. Ae. albopictus adults are generally
Martina Rudnicki et al.
Frontiers in physiology, 9, 1452-1452 (2018-11-09)
Background: Impaired capillary growth (angiogenesis) in skeletal muscle and adipose tissue contributes to the development of metabolic disorders in obese males. This association remains unexplored in females, despite mounting evidence that endothelial cells have sex-specific transcriptional profiles. Therefore, herein we