Merck
GLYCOPRO
Glycoprotein Detection Kit
Sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm) or 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm),  kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
carbohydrate detection limit measuring range
25-100 ng/band
storage temp.
2-8°C
Application
The Glycoprotein Detection Kit is designed for the selective staining of glycoproteins on polyacrylamide gels and membranes using a modification of the Periodic Acid-Schiff (PAS) method. Staining of sugar moieties of glycoproteins yields magenta bands with a colorless background. The periodic acid/Schiff reagent stains vicinal diol groups found mainly on peripheral sugars and sialic acids and is used as a general glycoprotein stain.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Thyroid
supp_hazards
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)