Documentos clave
MMDRNTUBE
Millipore
Tubo de desagüe MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® systems
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silicone
Nivel de calidad
envase
pack of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® systems
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El sistema de filtración MILLIFLEX OASIS® ofrece una solución para simplificar y garantizar el proceso de análisis microbiológico con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento de la normativa. La bomba MILLIFLEX OASIS® es una bomba de vacío de nueva generación para el análisis de agua y del grado de contaminación microbiana en entornos farmacéuticos. El tubo de drenaje MILLIFLEX OASIS® se utiliza para desechar los residuos líquidos durante el uso de la bomba.
Aplicación
La bomba de filtración MILLIFLEX OASIS® encuentra su aplicación en los análisis del grado de contaminación microbiana y el control del agua de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y el análisis de productos farmacéuticos.
Información legal
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany