para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 units
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
shipped in
ambient
General description
El kit de juntas de desinfección de flujo interno Milliflex Oasis® es un accesorio para el sistema de filtración. El sistema de filtración Milliflex Oasis® ofrece una solución para simplificar y garantizar el proceso de análisis microbiológico con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento de la normativa. La bomba es una bomba de vacío de nueva generación para el análisis del agua y del grado de contaminación microbiana en entornos farmacéuticos. El kit de desinfección Milliflex Oasis® se utiliza para descontaminar el interior de la bomba. El kit de piezas de repuesto de desinfección permite mantener el kit de desinfección de flujo interno Milliflex Oasis® cuando se solicita.
Application
La bomba de filtración Milliflex Oasis® encuentra su aplicación en los análisis del grado de contaminación microbiana y el control del agua de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y el análisis de productos farmacéuticos
Other Notes
- Cinco juntas en U para la estanqueidad del embudo al kit
- Cinco juntas tóricas para la estanqueidad del kit a la bomba
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany