Documentos
EZFITBASE3
Millipore
Base del sistema EZ-Fit®
3-place manifold base for filtration application, stainless steel
Sinónimos:
Sistema de filtración EZ-Fit®, Base de colector EZ-Fit® para bomba de vacío EZ-Stream®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
316L stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La rampa de filtración al vacío EZ-FIT® es un sistema de vanguardia para la filtración de muestras. Pueden colocarse portafiltros de vidrio, plástico o acero inoxidable con tapones perforados nº 8 convencionales de Millipore sobre los orificios de salida. Diferentes cabezales se adaptan a los fungibles desechables, así como a los embudos reutilizables. Las rampas de filtración optimizan el flujo de trabajo y controlan los riesgos de contaminación y así evitan resultados falsos positivos durante las pruebas de contaminación. El diseño de la válvula de dos vías evita que se toque por accidente el cabezal de filtración cuando se abra o se cierre la válvula. La válvula de retención evita el flujo retrógrado del líquido desde el sistema de vacío. El diseño de baja altura ofrece mejor ergonomía para su uso en campanas de flujo laminar.
Application
Las rampas de filtración al vacío EZ-FIT® se utilizan como accesorios de la bomba de vacío para filtrar muestras problema para análisis microbiológicos generales, análisis del grado de contaminación microbiológica (productos farmacéuticos, alimentos sólidos y líquidos) y control del agua. Permite la filtración de tres muestras problema.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.