Documentos clave
MABN88
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cotransportador K+/Cl- (KCC2), clon N1/ 12
clone N1/12, from mouse
Sinónimos:
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12, potassium-chloride transporter), member 5
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N1/12, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
KCC2 es un miembro de la familia del gen de cotransportadores de catión-cloruro. Actúa como cotransportador K-Cl. Los KCC normalmente reducen las concentraciones intracelulares de cloruro por debajo del potencial de equilibrio electroquímico, y dependiendo de los gradientes de concentración química de potasio y cloruro, el KCC2 puede funcionar como una vía de salida o entrada neta. Se ha propuesto que actúa como el extrusor principal del cloruro para promover la inhibición postsináptica hiperpolarizante rápida en el cerebro. El KCC2 se expresa a elevadas concentraciones en las neuronas de todo el sistema nervioso y la inmunofluorescencia demuestra que la proteína se localiza en las sinapsis inhibidoras de la médula espinal. Estudios en ratones han demostrado que el KCC2 reduce la señalización inhibidora del GABA, lo que provoca defectos motores, epilepsia y comportamientos semejantes a la ansiedad.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el KCC2
Un laboratorio independiente ha demostrado que reacciona en tejido humano y de ratón. (UC Davis/NIH NeuroMab Facility Department of Neurobiology, Physiology and Behavior)
Immunogen
Epítopo: desconocido
Proteína recombinante correspondiente al KCC2 de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:300 de un lote anterior detectó el KCC2 en tejido hipotalámico de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del cotransportador K+/Cl- (KCC2) utilizando este anticuerpo Anti-cotransportador K+/Cl- (KCC2), clon N1/12 validado para utilizar en IH.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido del área A-3 cortical de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:300 de este anticuerpo detectó el KCC2 en tejido del área A-3 cortical de rata.
Target description
126 kDa calculados
Physical form
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido del área A-3 de la corteza de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Daniella Thorsdottir et al.
Journal of neurophysiology, 126(4), 1209-1220 (2021-08-19)
Presympathetic neurons in the paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN) play a key role in cardiovascular regulation. We have previously shown that brain-derived neurotrophic factor (BDNF), acting in the PVN, increases sympathetic activity and blood pressure and serves as a
Marika Markkanen et al.
The Journal of comparative neurology, 522(8), 1897-1914 (2014-03-19)
The neuronal K-Cl cotransporter KCC2 maintains the low intracellular chloride concentration required for the fast hyperpolarizing actions of inhibitory neurotransmitters in mature central nervous system (CNS). The KCC2 gene produces two isoforms, KCC2a and KCC2b, that differ in their N-termini.
Sana Al Awabdh et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(2), 166-182 (2021-11-24)
The K+-Cl- cotransporter KCC2, encoded by the Slc12a5 gene, is a neuron-specific chloride extruder that tunes the strength and polarity of GABAA receptor-mediated transmission. In addition to its canonical ion transport function, KCC2 also regulates spinogenesis and excitatory synaptic function
Vladimir Jovasevic et al.
Nature neuroscience, 18(9), 1265-1271 (2015-08-19)
Fear-inducing memories can be state dependent, meaning that they can best be retrieved if the brain states at encoding and retrieval are similar. Restricted access to such memories can present a risk for psychiatric disorders and hamper their treatment. To
Yuansong Wan et al.
The Journal of cell biology, 222(2) (2022-12-10)
Epilepsy is a common neurological disease worldwide, and one of its causes is genetic abnormalities. Here, we identified a point mutation in KIF4A, a member of kinesin superfamily molecular motors, in patients with neurological disorders such as epilepsy, developmental delay