Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
07-432
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cotransportador K+/Cl- (KCC2)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, canine, dog
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
KCC2 es un miembro de la familia del gen de cotransportadores de catión-cloruro. Actúa como cotransportadores de K-Cl. Los KCC normalmente reducen las concentraciones intracelulares de cloruro por debajo del potencial de equilibrio electroquímico, y dependiendo de los gradientes de concentración química de potasio y cloruro, el KCC2 puede funcionar como una vía de salida o entrada neta. Se ha propuesto que actúa como el extrusor principal del cloruro para promover la inhibición postsináptica hiperpolarizante rápida en el cerebro. El KCC2 se expresa a elevadas concentraciones en las neuronas de todo el sistema nervioso y la inmunofluorescencia demuestra que la proteína se localiza en las sinapsis inhibidoras de la médula espinal. Estudios en ratones han demostrado que el KCC2 reduce la señalización inhibidora del GABA, lo que provoca defectos motores, epilepsia y comportamientos semejantes a la ansiedad.
Especificidad
Reconoce el cotransportador K+/Cl- de rata (KCC2), Pm ~140 kDa. También se detectó una banda desconocida de >200 kDa.
Se prevé una amplia gama de reactividad cruzada entre especies debido a la homología de secuencia.
Inmunógeno
Proteína de fusión con etiqueta de His en N-terminal que corresponde a los residuos 932-1043 del cotransportador K+/Cl- (KCC2) de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-cotransportador-K+/Cl (KCC2) está validado para utilizar en IC y WB para la detección del contransportador K+/Cl (KCC2), con aparición en más de 15 citas.
Inmunocitoquímica:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta el cotransportador K+/Cl- (KCC2) en células de riñón canino Madin Darby (MDCK) a una dilución 1:200.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Calidad
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en preparaciones de membrana cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1,0 µg/ml de este lote detectó el contransportador K+/Cl- (KCC2) en preparaciones de membrana cerebral de rata.
Descripción de destino
140 kDa
Forma física
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M con acida sódica al 0,05% y glicerol al 30 %. Líquido a -20°C.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Nota de análisis
Control
Preparación de membrana cerebral de la rata.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
A Stil et al.
Neuroscience, 164(2), 809-821 (2009-08-25)
The classical GABA/glycine hyperpolarizing inhibition is not observed in the immature spinal cord. GABA(A) and glycine receptors are anions channels and the efficacy of inhibitory transmission in the spinal cord is largely determined by the gradient between intracellular and extracellular
T Q Vu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(4), 1414-1423 (2000-02-09)
The processing of signals by integrative neurons in the retina and CNS relies strongly on inhibitory synaptic inputs, principally from GABAergic and glycinergic neurons that serve primarily to hyperpolarize postsynaptic neurons. Recent evidence indicates that the neuron-specific K-Cl cotransporter 2
N Vardi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(20), 7657-7663 (2000-10-12)
GABA gating an anion channel primarily permeable to chloride can hyperpolarize or depolarize, depending on whether the chloride equilibrium potential (E(Cl)) is negative or positive, respectively, to the resting membrane potential (E(rest)). If the transmembrane Cl(-) gradient is set by
MicroRNA-92 modulates K(+) Cl(-) co-transporter KCC2 expression in cerebellar granule neurons.
Barbato, Christian, et al.
Journal of Neurochemistry, 113, 591-600 (2010)
J R Williams et al.
The Journal of biological chemistry, 274(18), 12656-12664 (1999-04-23)
The neuron-specific K-Cl cotransporter (KCC2) is hypothesized to function as an active Cl- extrusion pathway important in postsynaptic inhibition mediated by ligand-gated anion channels, like gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) and glycine receptors. To understand better the functional role of