Saltar a
07-434
Anticuerpo anti-BRCA1
serum, Upstate®
Sinónimos:
Anti-BRCAI, Anti-BRCC1, Anti-BROVCA1, Anti-FANCS, Anti-IRIS, Anti-PNCA4, Anti-PPP1R53, Anti-PSCP, Anti-RNF53
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
80
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA1(672)
General description
220 kDa
Se han identificado dos genes de mayor sensibilidad para el cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. Ambos genes se consideran genes supresores tumorales. Mutaciones en BRCA1 y BRCA2 son responsables de la mayoría de los casos de cáncer de mama familiar. Los análisis funcionales de los productos génicos de BRCA1 y BRCA2 han establecido su participación doble en la regulación de la transcripción y la reparación del daño al ADN. El BRCA1 afecta a la regulación del ciclo celular y la pérdida de función de BRCA1 debida a la disminución de su expresión conduce a la interrupción del ciclo celular, a través de los genes p53 y p21. In vivo, BRCA1 y BRCA2 se expresan a niveles máximos en células que proliferan rápidamente. Esta característica es compatible con las observaciones in vitro de que BRCA1 y BRCA2 se expresan de manera dependiente del ciclo celular. Durante el desarrollo de la glándula mamaria, se induce la expresión de BRCA1 y BRCA2 en compartimientos celulares de proliferación rápida.
Immunogen
Proteína de fusión etiquetada con GST que corresponde a los aminoácidos 1301-1863 de la BRCA1 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de BRCA1 con el anticuerpo anti-BRCA1 (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado que funciona en IHC, IP y WB. Este anticuerpo anti-BRCA1 ha sido probado en muestras humanas.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Biochem/physiol Actions
Reconoce la BRCA1 humana.
Physical form
Sin purificar
Suero que contiene azida sódica al 0,035% y 30 % de glicerol. Líquido a -20°C.
Preparation Note
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Evaluada sistemáticamente por inmunotransferencia en extracto nuclear de HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)