Saltar al contenido
215901
Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor II, U-104
The Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitr II, U-104 controls the biological activity of Carbonic Anhydrase IX/XII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor II, U-104, CAIX Inhibitor II
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12FN3O3S
Peso molecular:
309.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
InChI key
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell permeable ureido-sulfonamide Carbonic Anhydrase (CA) inhibitor that is selective for human hCA IX and hCA XII (Ki = 45 nM and 4.5 nM, respectively) against two other physiologically relevant hCA isoforms (Ki = 5080 nM and 9640 nM for hCA I and hCA II, respectively). It elicits anti-tumor growth effects dose-dependently from 19 to 38 mg/kg in a mouse tumor growth model implanted with MDA-MB-231 LM2-4Luc+ cells, and demonstrates metastasis inhibition in a mouse metastasis model injected with 4T1 cells.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Lock, F.E., et al. 2012. Oncogenein press.
Pacchiano, F., et al. 2011. J Med Chem.54, 1896.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)