Documentos clave
MABC544
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PLK-4, clon 6H5
clone 6H5, from mouse
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase PLK4, Polo-like kinase 4, PLK-4, Serine/threonine-protein kinase 18, Serine/threonine-protein kinase Sak
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG3κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLK4(10733)
General description
La proteína cinasa de serina/treonina PLK4 (PLK-4) es un miembro de la superfamilia de proteínas cinasas y desempeña un papel esencial en la duplicación del centriolo. La PLK-4 desencadena la formación del procentriolo en la superficie del cilindro centriolo progenitor, lo que induce el reclutamiento de las proteínas de biogénesis del centriolo. Puede estar implicada en la carcinogénesis ya que se observan a menudo aberraciones del centrosoma en los tumores. La PLK-4 también puede estar involucrada en la diferenciación de los trofoblastos mediante la fosforilación de HAND1, lo que lleva a la disociación entre HAND1 y MDFIC, por tanto, a la activación de HAND1.
Immunogen
Péptido lineal que corresponde a la PLK-4 humana.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la PLK-4 en lisados de células U20S transfectadas con siRNA control y Cep152, pero no en lisados de células U20S transfectadas con siRNA de PLK4. (Cizmecioglu, O. et al. (2010). J Cell Biol. 191(4):731-739).
Análisis mediante Inmunoprecipitación: un lote representativo causó la inmunoprecipitación de la PLK-4 en lisados de células HeLa cotransfectadas con Gcp6 etiquetada con Flag y Plk-4 etiquetada con Myc (Bahtz, R. et al. (2012). J Cell Sci. 125 (Pt 2): 486-496).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de la cinasa tipo polo (PLK) utilizando este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-PLK-4, clon 6H5 validado para utilizar en inmunotransferencia western, ICC e IP.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células U2Os.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 4,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la PLK-4 en 10 µg de lisado de células U2Os.
Target description
~109 kDa observados
Physical form
IgG3κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células U2Os
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Onur Rojhat Karasu et al.
The Journal of cell biology, 221(12) (2022-11-01)
The centriole is the microtubule-based backbone that ensures integrity, function, and cell cycle-dependent duplication of centrosomes. Mostly unclear mechanisms control structural integrity of centrioles. Here, we show that the centrosome protein CEP350 functions as scaffold that coordinates distal-end properties of
Midori Ohta et al.
Nature communications, 5, 5267-5267 (2014-10-25)
Formation of one procentriole next to each pre-existing centriole is essential for centrosome duplication, robust bipolar spindle assembly and maintenance of genome integrity. However, the mechanisms maintaining strict control over centriole copy number are incompletely understood. Here we show that
Satoko Yoshiba et al.
Journal of cell science, 132(12) (2019-06-06)
At the onset of procentriole formation, a structure called the cartwheel is formed adjacent to the pre-existing centriole. SAS-6 proteins are thought to constitute the hub of the cartwheel structure. However, the exact function of the cartwheel in the process
Haiyu Song et al.
Cell death and differentiation, 30(9), 2151-2166 (2023-08-19)
The centrosome assembles a bipolar spindle for faithful chromosome segregation during mitosis. To prevent the inheritance of DNA damage, the DNA damage response (DDR) triggers programmed spindle multipolarity and concomitant death in mitosis through a poorly understood mechanism. We identified
Akshari Gupta et al.
Molecular biology of the cell, 28(15), 2123-2134 (2017-05-26)
The decision to commit to the cell cycle is made during G1 through the concerted action of various cyclin-CDK complexes. Not only DNA replication, but also centriole duplication is initiated as cells enter the S-phase. The NIMA-related kinase NEK7 is