Saltar a
19-148
Bafilomicina A1
Sinónimos:
Bafilomicina A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar-type H+-ATPases, and blocks lysosomal cholesterol transport in macrophages.
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
storage temp.
−20°C
Application
La bafilomicina A1 se ha utilizado:
  • como inhibidor de la autofagia para estudiar su efecto sobre la muerte celular inducida por lesión cerebral traumática (LCT) y lesiones en ratones
  • para tratar neuronas para ensayos de pH luorina para medir la endocitosis durante la actividad sináptica
  • para bloquear la autofagia en fibroblastos embrionarios de ratón
Biochem/physiol Actions
Tipo de inhibidor: cinasa
Physical form
C35H58O9
Preparation Note
3 años a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
196000B17935.08409
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
description
Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar-type H+-ATPases, and blocks lysosomal cholesterol transport in macrophages.
description
-
description
-
description
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3