SIC005
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #1, Cyanine 5
Sinónimos:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Características y beneficios
- Cyanine 5 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
- Rapidly assess transfection efficiency.
- Ready to use.
- Available in three sizes for your convenience.
- Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.