MAB1334
Anti-Collagen Type I, II & III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, MMCHABC
Sinónimos:
Interstitial Collagens
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Collagen Types I, II & III Antibody, clone MMCHABC, clone MMCHABC, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MMCHABC, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
isotipo
IgM
idoneidad
not suitable for Western blot
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL1A1(1277)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: cryostat sections fixed with acetone or ethanol. Staining pattern similar to polyclonal antibody to interstitial collagens. Formaldehyde fixation is not recommended.
Not suitable for use on paraffin embedded sections or immunoblots.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2