Saltar a
AB765P
Anticuerpo anti-colágeno tipo I de ratón
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, RIA, WB
Citations:
118
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Colágeno tipo I extraído y purificado de piel de ratón. El anticuerpo muestra una reactividad inferior al 0,1 % con el colágeno de ratón de tipos II y IV y con el colágeno de tipo I humano, de rata y de pollo, además de una reactividad del 1,0 % con colágeno tipo III de ratón.
La cadena de colágeno alfa-1(I) (UniProt: P11087; también conocida como alfa-1 colágeno tipo I) está codificada por el gen Col1a1 (también conocido como Cola1) (ID del gen: 12842) en especies murinas. El colágeno es la proteína más abundante del organismo y constituye hasta el 25 % del contenido total de proteínas. Lo sintetizan predominantemente los fibroblastos. Sin embargo, las células epiteliales también pueden sintetizar pequeñas cantidades de colágeno. La superfamilia del colágeno incluye más de 20 tipos diferentes de colágeno con al menos 38 cadenas polipeptídicas distintas. El colágeno tipo I es un tipo fibrilar de colágeno que se encuentra en la piel, los tendones, los ligamentos y los huesos, y desempeña un papel importante en la cicatrización de las heridas. El colágeno tipo I se sintetiza con un péptido señal (aa 1-22) y un propéptido (aa 23-151) que se escinden posteriormente para producir la forma madura (aa 152-1207). Se expresa en casi todos los tejidos conjuntivos y es el componente predominante de la membrana intersticial. Se ensambla en fibras que forman el andamio estructural y mecánico del hueso, la piel, los tendones, la córnea, las paredes de los vasos sanguíneos y otros tejidos conjuntivos. Se ha demostrado que los heterotrímeros de dos cadenas α1(I) y una cadena α2(I) son la isoforma dominante del colágeno tipo I. Sin embargo, también se han comunicado homotrímeros de tres cadenas α1(I) en tejidos fetales, tumores y en algunas lesiones fibróticas. Se ha demostrado que la isoforma homotrímera es más resistente a la escisión por colagenasas. El colágeno tipo I experimenta varias modificaciones postraduccionales, algunas de las cuales se forman durante su síntesis para asegurar la competencia mecánica de las fibrillas y otras se forman en función del envejecimiento y la enfermedad, como la escisión y la glucación que a menudo produce una reducción de la competencia de las fibrillas.
PM del precursor del colágeno tipo I: 138.032 kDa
Immunogen
Colágeno tipo I extraído y purificado de piel de ratón.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de un lote anterior detectó el colágeno tipo I en 10 μg de lisado hepático de ratón.
Inmunohistoquímica:
una dilución 1:40 de un lote anterior para tinción inmunofluorescente de piel de ratón congelada y tejidos hepáticos.
RIA:
se utilizó una dilución 1:200 de un lote anterior en RIA.
ELISA:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-colágeno tipo 1 de ratón es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta el colágeno tipo 1 de ratón y se ha probado para su uso en ELISA, inmunohistoquímica, radioinmunoanálisis e inmunoelectrotransferencia (Western blotting).
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo muestra una reactividad inferior al 0,1 % con el colágeno de ratón de tipos II y IV y con el colágeno de tipo I humano, de rata y de pollo, además de una reactividad del 1,0 % con colágeno tipo III de ratón.
Reconoce el colágeno tipo I de ratón.
Physical form
El anticuerpo purificado se suministra en un tampón que contiene citrato 0,1 M, fosfato potásico 0,1 M, a un pH de 7,2-7,4 y 10 µg/ml de antibióticos y antimicóticos
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Piel de ratón y tejidos hepáticos de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: AB765
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AB745SAB4200678SAB1402151
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone COL-1, purified from hybridoma cell culture
description
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Switzerland
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Signal is great
    Amazing signal intensity and the results are quite consistent across experiments
    Helpful?