NIST909C
Suero humano
NIST® SRM® 909c
Sinónimos:
Blood Serum from Humans
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 3 x 2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 909C_Cert
SRM 909C_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The certified values are traceable to the International System of Units (SI) for the amount of substance and mass, expressed both in mass concentrations (milligrams per deciliter, micrograms per deciliter, nanograms per milliliter, or grams per liter) and amount concentration (nanomoles per liter or micromoles per liter)
Otras notas
- Refer to the certificate for information on expiry, safety, usage, and storage.
- Notes on biomaterials, disposal, and transport information are available in SDS.
Cholesterol, Creatinine, Glycerides, Urea, Calcium (Ca), Chloride (Cl), Magnesium (Mg), Potassium (K), Sodium (Na), Iron (Fe), Selenium (Se), Transferrin (Tf)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total Protein, Disialo Tf, Trisialo Tf, Tetrasialo Tf, Pentasialo Tf, Hexasialo Tf
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)