ABT123
Anticuerpo anti-colágeno tipo I
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:2 000 dilución de un lote representativo detectó el colágeno tipo 1 en 10 µg de lisado de tejido cutáneo de rata.
Estructura celular
Adherencia (CAM)
Quality
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó el colágeno de tipo 1 en el tejido cutáneo de rata.
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejido cutáneo de rata
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c