Saltar a
PHCC360KIT
Contador celular automático que cabe en la palma de la mano Scepter 3.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
Scepter 3.0 Handheld Automated Cell Counter
Sinónimos:
Cell counting instrument
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.56
UNSPSC Code:
41131501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
El contador celular automático Scepter 3.0 proporciona recuentos celulares rápidos en un formato fácil de usar que cabe en la palma de la mano. Destinado exclusivamente a investigación, el Scepter 3.0 se ha probado con tipos de células representativos de los que se utilizan actualmente. Después de preparar una dilución del cultivo celular de interés, las instrucciones en pantalla guían al usuario a través del proceso de muestreo. En menos de 30 segundos después de que el contador de células Scepter aspire una muestra en el sensor del contador de células Scepter, la pantalla del contador mostrará:
  • Concentración celular
  • Tamaño celular promedio
  • Volumen celular promedio
  • Histograma de distribución por tamaño o volumen
El dispositivo almacena hasta 999 recuentos, que se pueden descargar en el ordenador del usuario y cargar para su posterior manipulación.
El contador celular Scepter 3,0 es compatible con los sensores del contador celular Scepter 3.0 de 40 uM y 60 uM. Este kit (PHCC360KIT) contiene un paquete gratuito de 50 sensores de 60 uM.
Upgrading to Wi-Fi connectivity and Millicell® Cloud Access:
Scepter 3.0 instruments purchased before January 1st, 2026, do not have Wi-Fi connectivity. Customers can add Wi-Fi connectivity and get cloud connectivity using the following steps:
1. Download the free software at Millicell® Cloud. Select Scepter 3.0 and download the software onto a USB drive. Load this Software onto the Scepter 3.0 device.
2. Place an order for free trial subscription of Millicell® Cloud using the Catalog number MILLICL-TRIAL. Contact our customer service to help you with this.
3. Purchase Wi-Fi dongle: MERS03USBD0N. Insert the USB dongle into the USB port and follow the instructions on the screen. Now your device is ready to access Millicell® Cloud.
Other Notes
  • 1 Contador de células automático que cabe en la palma de la mano Scepter 3.0
  • 1 Vial de microesferas problema
  • 1 Estación de carga
  • 50 Sensores (60μM)
El contador celular Scepter 3.0 no es compatible con sensores de generaciones anteriores; solo es compatible con los sensores del contador celular Scepter 3.0 que se muestran en los productos relacionados.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHCC340KITPHCC360500PHCC340050
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
particle size
6-36 μm
particle size
4-18 μm
particle size
6-36 μm
particle size
4-18 μm
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can I confirm if the sensors are single-use only please?
    1 answer
    1. The Scepter 3.0 sensors are single use only.
      Helpful?
  2. What is the maximum size of cell clumps that can pass through the Scepter 3.0? Also, what size screen is used to break up the cell clump aggregates in both Scepter 2.0 and 3.0?
    1 answer
    1. The maximum size of cell clumps that can pass through the Scepter 3.0 is determined by the aperture limits, which are 40um and 60um for sensors 40 and 60, respectively. Unlike the Scepter 2.0, the Scepter 3.0 does not use a screen to break up cell clump aggregates; instead, it employs a set of pillars to achieve this function. In contrast, the Scepter 2.0 utilizes a 35um Nylon filter to break up cell clump aggregates.
      Helpful?
  3. Is this appropriate for size 15-23 μm cell? Does the Kit include also the charger? How many 60/40 μm sensors are included Which sensors can be used with this instrument? Which sensors are appropriate for cells size 15-23 μm and what is their price?
    1 answer
    1. Please see the answers to the following questions below:
      1. Is this appropriate for size 15-23 μm cells?
      Yes, the Scepter 3.0 is suitable. As listed on the product detail page in the DESCRIPTION section for use with cells sized 4.0–25.0 μm.
      2. Does the Kit include the charger?
      This product does include 60μM sensors and a charging station.
      3. How many 60/40 μm sensors are included
      As mentioned on the product detail page in the DESCRIPTION section under 'Components', it includes 50 Sensors.
      4. Which sensors can be used with this instrument?
      This product is only compatible with Scepter 3.0 Cell Counter Sensors shown in the Related Products on this page. Please see the link below to review additional information regarding the Scepter 3.0:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-counting-and-health-analysis/scepter-cell-counter
      5. Which sensors are appropriate for cells size 15-23 μm and what is their price?
      See question 1, this product is suitable for the cell size of 15-23 μm.
      Regarding pricing, Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, and click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  4. Does it require Trypan blue or another dye? Does it distinguish between live and dead cells?
    1 answer
    1. The Scepter is a particle counter, but it will not differentiate live from dead cells. The device can be used to gauge cell health on the basis of cell size. For example, in cell types where apoptotic cells are smaller in size compared to non-apoptotic cells. This shift in size can be quantified using the device option "Edit Histogram" to either gate around this population or exclude the population from the count.
      Please see the following manual below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/799/484/00110230w-rev1020-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. R. Moldova
    • Review 1
    • Votes 4
    3 out of 5 stars.
    Suggestion
    I could have been more careful when ordering the Scepter 3.0 components (Handheld Automated Cell Counter and Cell sensors), because without experience I ordered sensors not suitable for this type of reader. That is, instead of PHCC360500
    Cell Counter Sensors I ordered PHCC60500.
    No one raised any questions. Regrettable. I will have to incur additional expenses.
    I really hope to fix this mistake to be able to apply this device in practice.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for reaching out and sharing your review with us. We strive to provide the information customers need to make a confident purchase. Your feedback is extremely valuable in helping us to update the product information for this product to clarify which sensors are compatible with the Scepter 3.0.