Documentos
IQ7XUVKT1
Milli-Q
Lámpara UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
ech2o®
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Este kit de lámpara UV ech2o® consta de 1 lámpara LED UV bactericida sin mercurio para el Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, 1 lámpara LED UV bactericida sin mercurio para los depósitos de almacenamiento ASM Milli-Q® IQ/IX y 1 lámpara de excímeros UV sin mercurio para la oxidación de contaminantes orgánicos para el Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Application
El kit de lámpara UV ech2o® se utiliza para limitar la aparición de biopelícula en el sistema y en el depósito de almacenamiento, y para garantizar la oxidación de los contaminantes orgánicos.
Features and Benefits
  • Las tres lámparas UV carecen de mercurio
  • 2 lámparas con tecnología LED UVc (que emite a 265 nm) para la inactivación de bacterias
  • 1 lámpara con tecnología de excímeros (que emite a 172 nm) para la fotooxidación de contaminantes orgánicos
Components
Lámpara ech2o® para el sistema & lámpara ech2o® ASM para la parte superior del depósito & lámpara ech2o® para la oxidación de contaminantes orgánicos en el sistema
Legal Information
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany