HVHP14250
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Millipore
Parámetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diámetro
142 mm
diám. del filtro
142 mm
grosor
125 μm
extraíbles gravimétricos
0.5%
índice de refracción
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
75 % porosity
punto de burbuja
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- Air clarification
- Gas and solvent filtration