HVHP04700
Membrana de filtración Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características y Beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Application
- Clarificación del aire
- Filtración de gas y disolvente
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.